1-Hexanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-27-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.814
Refractive Index: 1.4180
Appearance: Colourless
Melting Point: -52°
Boiling Point: 157°
Beilstein Reference: 969167
Merck Reference: 14,4697
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00002982
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Pto. Ebullición: 157 °C Pto. de fusión: –52 °C Densidad: 0,814 Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002982 Núm. CAS: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 UN: 2282 ADR: 3,III Índice Merck: 14,4697 |