1-Hexanol ≥98% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
8.04393.0100
8.04393.1000
8.04393.2500
8.04393.9020
8.04393.0100EA
37.4
EUR
8.04393.0100
8.04393.1000
8.04393.2500
8.04393.9020
1-Hexanol ≥98% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) | ≥ 98 % |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.818 - 0.819 |
Identity (IR) | passes test |
Synonyms | 1-Hexanol |
Chemical Formula | CH3(CH2)5OH |