1-Hexanol, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Alcohol hexílico
M-Clarity™ quality level = MQ100
73117-1ML-F 73117-5ML-F
73117-1ML-FEA 59.8 EUR
73117-1ML-F 73117-5ML-F
1-Hexanol, Supelco®
1-Hexanol
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Pto. Ebullición: 156 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002982
Núm. CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9a15f0959119b7e449fd57687c3f3cf2890a84b&vid=96c7847e728be9b01d5cb6e0f5d3f11c2e4b6bc1&prid=web&clid=SAPDAM