1-Nonanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: n-Nonanol
157471000 157472500 157470010
ACRO157471000EA 34.1 EUR
ACRO157471000 ACRO157472500 ACRO157470010
1-Nonanol 97%
1-Nonanol
Formula: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Pto. Ebullición: 213…215 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0,827 g/cm³
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002990
Núm. CAS: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,06774
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4324 to 1.4344 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %