1-Nonanol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
n-Nonanol
A12510.22
A12510.36
A12510.22EA
32.6
EUR
A12510.22
A12510.36
1-Nonanol ≥99%
1-Nonanol
Purity: 99%
CAS No.: 143-08-8
Molecular Formula: C9H20O
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Pleasant
Melting Point: -7°
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 969213
Merck Reference: 14,6679
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00002990
Formula:
H₃C(CH₂)₇CH₂OH MW: 144,26 g/mol Pto. Ebullición: 214…216 °C Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 0,827 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002990 Núm. CAS: 143-08-8 EINECS: 205-583-7 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 14,6679 |