1-Nonanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06866.0100 8.06866.0250
8.06866.0100EA 37.1 EUR
8.06866.0100 8.06866.0250
1-Nonanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Formula: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Pto. Ebullición: 215 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002990
Núm. CAS: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,06774
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point -7 °C
Molar Mass 144.26 g/mol
Boiling Point 214 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4334 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.80 - 6.10 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 237 °C