1-Octadecanol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Alcohol estearílico
129300010 129300025
ACRO129300010EA 58.5 EUR
ACRO129300010 ACRO129300025
1-Octadecanol 95%
1-Octadecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
MW: 270.5 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 55…58 °C
Pto. de inflamación: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002823
Núm. CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Índice Merck: 12,08960
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥94 %