1-Octadecanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Alcohol estearílico
A12020.0E
A12020.30
A12020.36
A12020.0EEA
108
EUR
A12020.0E
A12020.30
A12020.36
1-Octadecanol ≥97%
1-Octadecanol
Purity: 97%
CAS No.: 112-92-5
Molecular Formula: CH3(CH2)17OH
Formula Weight: 270.50
Flash Point: 174°(345°F)
Physical Form: Flakes or pellets
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 210°/15mm
Beilstein Reference: 1362907
Merck Reference: 14,8805
MDL No.: MFCD00002823
Formula:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH MW: 270.5 g/mol Pto. Ebullición: 210 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 56…60 °C Densidad: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C) Pto. de inflamación: 174 °C (345 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002823 Núm. CAS: 112-92-5 EINECS: 204-017-6 Índice Merck: 12,08960 |