1-Octadecanol para síntesis
Proveedor: Merck
Sinónimos: Alcohol estearílico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07680.0100 8.07680.1000
8.07680.0100EA 44.4 EUR
8.07680.0100 8.07680.1000
1-Octadecanol para síntesis
1-Octadecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
MW: 270.5 g/mol
Pto. Ebullición: 336
Pto. de fusión: 56…57 °C
Densidad: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002823
Núm. CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Índice Merck: 12,08960
Order Now
Resultados test especificaciones
Hill Formula C₁₈H₃₈O
Molar Mass 270.49 g/mol
Boiling point 330 - 360 °C (1013 hPa)
Density 0.805 - 0.815 g/cm³ (60 °C)
Flash point 195 °C
Ignition temperature 230 °C DIN 51794
Melting Point 55 - 60 °C
Vapor pressure  - 1 hPa (20 °C)
Bulk density 300 kg/m³
Solubility (20 °C) practically insoluble
LD 50 oral LD50 Rat 2000 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK NWG not water endangering