1-Octanol 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: n-Octanol
150630010 150630025 150630250 150632500
ACRO150630010EA 81.4 EUR
ACRO150630010 ACRO150630025 ACRO150630250 ACRO150632500
1-Octanol 99%, puro
1-Octanol
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Pto. Ebullición: 195 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 0,824 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002988
Núm. CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Índice Merck: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %