1-Octanol, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: n-Octanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00991.1000 1.00991.6025
1.00991.1000EA 110 EUR
1.00991.1000 1.00991.6025
1-Octanol, EMPLURA®, Supelco®
1-Octanol
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Pto. Ebullición: 195 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002988
Núm. CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Índice Merck: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM