1-Octanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: n-Octanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20931.0100 8.20931.1000 8.20931.2500 8.20931.9025 8.20931.0025 8.20931.9170
8.20931.0100EA 23.4 EUR
8.20931.0100 8.20931.1000 8.20931.2500 8.20931.9025 8.20931.0025 8.20931.9170
1-Octanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Octanol
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Pto. Ebullición: 195 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002988
Núm. CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Índice Merck: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point -16 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.031 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 270 °C