1-Pentanol 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Alcohol 1-pentílico
160600010 160600025 160600250 160600251
ACRO160600010EA 71.2 EUR
ACRO160600010 ACRO160600025 ACRO160600250 ACRO160600251
1-Pentanol 99%, puro
1-Pentanol
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Pto. Ebullición: 137…139 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0,811 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002977
Núm. CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA