1-Pentanol 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Alcohol 1-pentílico
30898.AK 30898.K2 30898.K7
30898.AKEA 45.1 EUR
30898.AK 30898.K2 30898.K7
1-Pentanol 99+% ACS
1-Pentanol
Purity: 99+% CAS No.: 71-41-0 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 49°(120°F) Physical Form: Liquid Density: 0.812 Refractive Index: 1.4103 Appearance: Colourless Odour: Mild Melting Point: -79° Boiling Point: 136-138° Beilstein Reference: 1730975 Merck Reference: 14,7118 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00002977
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Pto. Ebullición: 136…138 °C
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 0,812
Pto. de inflamación: 49 °C (120 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002977
Núm. CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,7118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM