1-Pentanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13093.0D
A13093.0F
A13093.AP
A13093.0DEA
242
EUR
A13093.0D
A13093.0F
A13093.AP
1-Pentanol ≥98%
1-Pentanol
Purity: 98+%
CAS No.: 71-41-0
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4103
Odour: Mild
Melting Point: -79°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1730975
Merck Reference: 14,7118
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002977
Formula:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH Pto. Ebullición: 136…138 °C Pto. de fusión: –79 °C Densidad: 0,812 Pto. de inflamación: 49 °C (120 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002977 Núm. CAS: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 UN: 1105 ADR: 3,III Índice Merck: 14,7118 |