1-Pentanol, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00975.1000 1.00975.2500
1.00975.1000EA 129 EUR
1.00975.1000 1.00975.2500
1-Pentanol, EMSURE® para análisis, Supelco®
1-Pentanol
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Pto. Ebullición: 137,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002977
Núm. CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 22 g/l (20 °C)
Melting Point -79 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 138 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 49 °C
Refractive Index 1.41 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 %(V)
Density 0.815 g/cm3 (20 °C)
pH (22 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 300 °C DIN 51794
Evaporation number 2.7