1-Pentanol, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Alcohol 1-pentílico
M-Clarity™ quality level = MQ100
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
77597-10ML-FEA 264 EUR
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
1-Pentanol, Supelco®
1-Pentanol
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Pto. Ebullición: 137,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002977
Núm. CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a61a74fc7d41d3d0682c055733fb446f2d0aaedc&vid=7e21868b9d871176c2f40670762b9016681664d6&prid=web&clid=SAPDAM