1-Propanol 99+%, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol propílico
149480010 149480025 149480250
ACRO149480010EA 77.8 EUR
ACRO149480010 ACRO149480025 ACRO149480250
1-Propanol 99+%, extra_pure
1-Propanol
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 97 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –127 °C
Densidad: 0.8 g/cm³
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002941
Núm. CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %