1-Propanol, anhidro ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Alcohol propílico
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41842.AK
41842.K2
41842.M1
41842.AKEA
51.5
EUR
41842.AK
41842.K2
41842.M1
1-Propanol, anhidro ≥99.9%
1-Propanol
Purity: 99.9%
CAS No.: 71-23-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2OH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.804
Refractive Index: 1.3850
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -127°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1098242
Merck Reference: 14,7842
UN No.: 1274
MDL No.: MFCD00002941
Formula:
H₃CCH₂CH₂OH MW: 60.1 g/mol Pto. Ebullición: 97 °C Pto. de fusión: –127 °C Densidad: 0.804 Pto. de inflamación: 15 °C (59 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002941 Núm. CAS: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3 II Índice Merck: 14,7842 |