1-Propanol ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
8066.1000EA 88.72 EUR
8066.1000 8066.2500
1-Propanol ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
1-Propanol
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 97 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –127 °C
Densidad: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002941
Núm. CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range max. 2.0 °C
Color (APHA) max. 10
Density (g/ml) at 25°C 0.800 - 0.804
Ethanol (C2H5OH) (by GC) max. 0.05 %
Free Acid (as C2H5COOH) max. 0.001 %
Methanol (by GC) (CH3OH) max. 0.05 %
Recorded Boiling Point 97.2 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Substances Reducing KMnO4 (as O) max. 0.0003 %
Water (H2O) max. 0.1 %
2-Propanol (C3H7OH) (by GC) max. 0.05 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1