1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Alcohol propílico
20858.293EA 61.8 EUR
20858.293 20858.362 20858.464 20858.550
1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Propanol
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 97 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –127 °C
Densidad: 0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002941
Núm. CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 96.9 - 97.5 °C
Density (20/4) 0.801 - 0.804
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Evaporation residue Max. 100 ppm
Methanol Max. 0,2 %
Water Max. 0.2 %