1-Tetradecanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
180730250
180730050
180731000
180735000
ACRO180730250EA
36.2
EUR
ACRO180730250
ACRO180730050
ACRO180731000
ACRO180735000
1-Tetradecanol 99%
1-Tetradecanol
Formula:
H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH Pto. Ebullición: 289 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 37…40 °C Densidad: 0,8 g/cm³ (60 °C) Pto. de inflamación: 145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004757 Núm. CAS: 112-72-1 EINECS: 204-000-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 13,06361 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder or crystals or flakes or pellets and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 37 to 41 °C |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % (on dry substance) |