1-Undecanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
140681000
140685000
ACRO140681000EA
40.3
EUR
ACRO140681000
ACRO140685000
1-Undecanol 98%
1-Undecanol
Formula:
C₁₁H₂₄O Pto. Ebullición: 146 °C (30 mmHg) Pto. de fusión: 11 °C Densidad: 0,831 g/cm³ Pto. de inflamación: >112 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004751 Núm. CAS: 112-42-5 EINECS: 203-970-5 UN: 3082 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4370 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific gravity | (25/25°C) 0.829 to 0.833 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...