(±)-2-Decanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L05688.06
L05688.14
L05688.06EA
33
EUR
L05688.06
L05688.14
(±)-2-Decanol ≥98%
(±)-2-Decanol
Purity: 98%
CAS No.: 1120-06-5
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -5°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 1719664
MDL No.: MFCD00004594
Formula:
C₁₀H₂₂O Pto. Ebullición: 211 °C Pto. de fusión: –5 °C Densidad: 0,825 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004594 Núm. CAS: 1120-06-5 EINECS: 214-296-6 |