2-Propanol, dry_extra 99.8%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol isopropílico, IPA
326961000 326960010 326960025
326961000.EA 73.2 EUR
326961000. 326960010. 326960025.
2-Propanol, dry_extra 99.8%, AcroSeal®
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 81…83 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –89.5 °C
Densidad: 0.785 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %