2-Propanol, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol isopropílico, IPA
364401000 364400010 364400025 364405000
364401000.EA 29.1 EUR
364401000. 364400010. 364400025. 364405000.
2-Propanol, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
Pto. Ebullición: 81…83 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –89,5 °C
Densidad: 0,785 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %