2-Propanol ≥99.5% semiconductor grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol isopropílico, IPA
19397.K2 19397.M1 19397.AP
19397.K2EA 72.9 EUR
19397.K2 19397.M1 19397.AP
2-Propanol ≥99.5% semiconductor grade
2-Propanol
Purity: 99.5% min CAS No.: 67-63-0 Molecular Formula: (CH3)2CHOH Formula Weight: 60.10 Flash Point: 12°(53°F) Physical Form: Liquid Density: 0.785 Refractive Index: 1.3770 Odour: Alcohol-like Melting Point: -90° Boiling Point: 82-83° Beilstein Reference: 635639 Merck Reference: 14,5208 UN No.: 1219 MDL No.: MFCD00011674
Formula: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 82…83 °C
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 0.785
Pto. de inflamación: 12 °C (53 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 14,5208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM