2-Propanol 99,7 GC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Alcohol isopropílico, IPA
40983.K2
40983.M1
40983.K2EA
69.9
EUR
40983.K2
40983.M1
2-Propanol 99,7 GC
2-Propanol
Purity: 99.7+%
CAS No.: 67-63-0
Molecular Formula: (CH3)2CHOH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 12°(53°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.785
Refractive Index: 1.3770
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -90°
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 635639
Merck Reference: 14,5208
UN No.: 1219
MDL No.: MFCD00011674
Suitable for environmental, pesticide, and GC analysis
Formula:
(CH₃)₂CHOH MW: 60.1 g/mol Pto. Ebullición: 82…83 °C Pto. de fusión: –90 °C Densidad: 0.785 Pto. de inflamación: 12 °C (53 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011674 Núm. CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3 II IR: 01-2119457558-25 Índice Merck: 14,5208 |