2-Propanol, 99 Biotechnology
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Alcohol isopropílico, IPA
0918-1LEA 72.1 EUR
0918-1L 0918-4L 0918-20L 0918-500ML
2-Propanol, 99 Biotechnology
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c4eafe19208840993a64d7c98fc917a6f7ccdb1&vid=2cbd35cca07cb89a846356568c2b7828611f7895&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Colour (APHA) ≤10
Densidad 0.782 - 0.788 g/ml
Humedad (KF) ≤0.2%
Pureza >= 99,0 %