2-Propanol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
8119.2500EA 94.53 EUR
8119.2500 8119.5000 8119.9025 8119.9200
2-Propanol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) min. 99 %
Acidity (as CH3COOH) max. 0.002 %
Alkalinity (as NH3) max. 0.002 %
Boiling Range max. 1.0 °C
Density (g/ml) at 25°C 0.781 - 0.783
Recorded Boiling Point 82 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.2 %