2-Propanol standard for the analysis of tobacco, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00272.2500
1.00272.9050
1.00272.2500EA
221
EUR
1.00272.2500
1.00272.9050
2-Propanol standard for the analysis of tobacco, Supelco®
2-Propanol
Formula:
(CH₃)₂CHOH Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –89 °C Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 12 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011674 Núm. CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II IR: 01-2119457558-25 Índice Merck: 13,05228 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -89 °C |
Boiling Point | 82 °C |
Vapor Pressure | 41.6 hPa |
Flash Point | 12 °C |
Refractive Index | 1.378 |
Explosion Limit | 2 - 12 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 425 °C |
Evaporation number | 2.93 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |