2-Propanol, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Alcohol isopropílico, IPA
MQ100
1.00993.1000
1.00993.2500
1.00993.1000EA
127
EUR
1.00993.1000
1.00993.2500
2-Propanol, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
2-Propanol
Formula:
(CH₃)₂CHOH MW: 60.1 g/mol Pto. Ebullición: 82 Pto. de fusión: –89 °C Densidad: 0.786 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 12 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011674 Núm. CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3 II IR: 01-2119457558-25 Índice Merck: 13,05228 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -89.5 °C |
Molar Mass | 60.1 g/mol |
Boiling Point | 82.4 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 43 hPa (20 °C) |
Flash Point | 12 °C |
Refractive Index | 1.378 |
Explosion Limit | 2 - 13.4%(V) |
Density | 0.786 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 425 °C |
Evaporation Number | 11 |
Water Absorption | 1000 g/kg |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |