2-Propanol 99,5 GC_ASSAY_METHOD, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Alcohol isopropílico, IPA
MQ200
1.07022.2511 1.07022.9026 1.07022.4000
1.07022.2511EA 73.05 EUR
1.07022.2511 1.07022.9026 1.07022.4000
2-Propanol 99,5 GC_ASSAY_METHOD, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 82.4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89.5 °C
Densidad: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -89.5 °C
Molar Mass 60.1 g/mol
Boiling Point 82.4 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 43 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.378
Explosion Limit 2 - 13.4 %(V)
Density 0.786 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 425 °C
Evaporation Number 11