2-Propanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20839.297EA 27.4 EUR
20839.297 20839.366 20839.468 20839.550 20839.930
2-Propanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Acidity Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Benzene and related substances Passes test
IR Spectrum Passes test
Peroxides Passes test
Boiling point 82.2 - 82.6 °C
Density (20/20) 0.785 - 0.789
Density (25/25) 0.783 - 0.790
Índice de refracción (20°C) 1.376 - 1.378
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %