2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
20880.320EA 133 EUR
20880.320 20880.290 20880.400
2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Absorbance (220 nm) Max. 0.3
Absorbance (230 nm) Max. 0.1
Absorbance (250 nm) Max. 0.02
Transmittance (220 nm) Min. 50 %
Transmittance (230 nm) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) Min. 98 %