2-Propanol 98, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Alcohol isopropílico, IPA
20922.320EA 41.1 EUR
20922.320 20922.364 20922.411 20922.466 20922.557 20922.368 20922.930
2-Propanol 98, TECHNICAL
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 82
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %