2-Propanol, anhidro (max. 0,003% H2O) ≥99.8%
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83677.230EA
55.7
EUR
83677.230
83677.290
2-Propanol, anhidro (max. 0,003% H2O) ≥99.8%
2-Propanol
Botella (250 ml) con tapón de septum con 6 posiciones de punción
Formula:
(CH₃)₂CHOH Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –89 °C Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 12 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011674 Núm. CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II IR: 01-2119457558-25 Índice Merck: 13,05228 |
|
Resultados test especificaciones
Pureza (calculado en forma anhidra) | Min. 99,8 % |
Acidez | Max. 0,0005 meq/g |
Residuo de evaporación | Max. 0,0005 % |
Agua | Max. 0,0030 % |