2-Propanol, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
91237-10ML-F 91237-1ML-F 91237-5ML-F
91237-10ML-FEA 89.4 EUR
91237-10ML-F 91237-1ML-F 91237-5ML-F
2-Propanol, Supelco®
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33001007feefe57e5ee1e0be8ab8524ee3b31c3b&vid=cd02e9094f022468d1e9705e9aa49441799fe5c4&prid=web&clid=SAPDAM