(±)-2-Undecanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14441.09
A14441.18
A14441.09EA
66.8
EUR
A14441.09
A14441.18
(±)-2-Undecanol ≥98%
(±)-2-Undecanol
Purity: 98+%
CAS No.: 1653-30-1
Molecular Formula: C11H24O
Formula Weight: 172.31
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Mild
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 228-229°
Beilstein Reference: 1719795
MDL No.: MFCD00021958
Formula:
C₁₁H₂₄O Pto. Ebullición: 228…229 °C Pto. de fusión: 1…3 °C Densidad: 0,828 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021958 Núm. CAS: 1653-30-1 EINECS: 216-722-6 |