(±)-3-Hexanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-Propyl ethyl carbinol, (±)-Ethyl propyl carbinol, (±)-3-Hydroxy hexane
B20210.14
B20210.22
B20210.14EA
70
EUR
B20210.14
B20210.22
(±)-3-Hexanol ≥98%
(±)-3-Hexanol
Purity: 98%
CAS No.: 623-37-0
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4150
Odour: Characteristic
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 1718964
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00004582
Formula:
C₆H₁₄O MW: 102,18 g/mol Pto. Ebullición: 134…136 °C Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 0,81 Pto. de inflamación: 42 °C (108 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004582 Núm. CAS: 623-37-0 EINECS: 210-790-0 UN: 2282 ADR: 3,III |