(±)-3-Nonanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(±)-Hexyl ethyl carbinol, (±)-3-Hydroxy nonane, (±)-Ethyl hexyl carbinol
A19120.18
A19120.30
A19120.18EA
101
EUR
A19120.18
A19120.30
(±)-3-Nonanol ≥98%
(±)-3-Nonanol
Purity: 98%
CAS No.: 624-51-1
Molecular Formula: C9H20O
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 1719453
MDL No.: MFCD00014411
Formula:
C₉H₂₀O MW: 144,26 g/mol Pto. Ebullición: 192…194 °C Pto. de fusión: –23…–22 °C Densidad: 0,824 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014411 Núm. CAS: 624-51-1 EINECS: 210-850-6 |