Etanol absolute, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
MQ100
1.00980.0500 1.00980.2500 1.00980.0500_T 1.00980.2500_T
1.00980.0500EA 58.7 EUR
1.00980.0500 1.00980.2500 MERC1.00980.0500_T MERC1.00980.2500_T
Etanol absolute, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Etanol
Formula: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78.3
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
IR: 01-2119457610-43
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) completely miscible
Melting Point -114.5 °C
Molar Mass 46.07 g/mol
Boiling Point 78.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 59 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.36
Explosion Limit 3.5 - 15%(V)
Density 0.790 - 0.793 g/cm³ (20 °C)
pH 7.0 (10 g/L, H₂O, 20 °C)
Ignition Point 363 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid