Papeles protectores para superficies, LabSorb
Proveedor: Sartorius
FT-1-601400100 FT-1-601400050 FT-1-601600050 FT-2601480600K FT2601-460570K FT1-601-460050 FT1-601-600100
515-1630EA 458 EUR
515-1630 515-1629 515-1628 515-1633 SARTFT2601-460570K SARTFT1-601-460050 SARTFT1-601-600100
Papeles protectores para superficies, LabSorb
Protectores de superficies Protectores de sobremesa
Los papeles protectores de LabSorb son papeles muy absorbentes revestido con polietileno en una de sus caras.
  • Evitan la contaminación radioactiva de las superficies de trabajo (en laboratorios radioquímicos)
  • Evitan la absorción y la filtración de estos líquidos, protegiendo así las superficies de trabajo del laboratorio de derrames o salpicaduras
  • Se usan como forro para jaulas de animales con el fin de proteger y mejorar la higiene
  • Protegen los objetos que caen en superficies duras: reduce el impacto
Usados con la cara de celulosa hacia arriba, elMore Product Information