Buretas, SILBERBRAND
Proveedor: Brand
10002 10004
661-1171EA 89.5 EUR
661-1171 661-1172
Buretas, SILBERBRAND
Buretas
Vidrio de sosa-lima AR-GLAS®.
  • Calibrado para entregar (TD, Ex)
  • Graduaciones negras
  • Tubo de descarga con diámetro exterior de 8 mm
Límites de error según la clase B.