Etanol Molecular_Biology, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
MQ100
1.08543.0250 1.08543.0250_T
1.08543.0250EA 41.8 EUR
1.08543.0250 MERC1.08543.0250_T
Etanol Molecular_Biology, Sigma-Aldrich®
Etanol
Formula: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78.3
Pto. de fusión: –114.5 °C
Densidad: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
IR: 01-2119457610-43
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (colour) colourless
Appearance (description) clear
Purity (GC) ≥ 99.8 %
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0001 %
DNases (nicking-activity) not detectable
RNases not detectable