Etanol absoluto ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyl alcohol
20820.362EA
112
EUR
20820.362
20820.464
20820.550
720820.1000
720820.2500
20820.362_T
20820.464_T
20820.930
20820.550_T
20820.930_T
Etanol absoluto ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Etanol
CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.
Formula:
C₂H₅OH MW: 46.07 g/mol Pto. Ebullición: 78.3 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –117 °C Densidad: 0.7895 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 12 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003568 Núm. CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II IR: 01-2119457610-43 Índice Merck: 12,03806 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99,5 % |
Assay (V/V) | Min. 99,8 % |
IR Spectrum | Passes test |
Índice de refracción (20°C) | 1,360 - 1,362 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Water (KF) | Max. 0,2% |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0,001% |
Aldehydes (as CH₃CHO) | Max. 0,005% |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0,0005% |
Methanol (GC) | Max. 0,1% |
S-compounds (as S) | Max. 5 ppm |