Etanol absoluto, anhidro (max. 0,003% H2O) ≥99.8%
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83672.290EA 135 EUR
83672.290 83672.230_T 83672.230 83672.290_T 83672.269 VWRC83672.269_T
Etanol absoluto, anhidro (max. 0,003% H2O) ≥99.8%
Etanol
Botella con tapón de septum con 6 posiciones de punción
Precaución: CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.
Formula: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78.3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
IR: 01-2119457610-43
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99,8 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Residuo por evaporación Max. 0,0005 %
Agua Max. 0,0030 %