Etanol absoluto ≥99.5%, TechniSolv®, puro
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyl alcohol
83813.360_TEA
69.3
EUR
83813.360_T
83813.410_T
83813.440_T
83813.360
83813.410
83813.440
83813.550
83813.930
83813.930_T
Etanol absoluto ≥99.5%, TechniSolv®, puro
Etanol
Precaución: CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.
Formula:
H₃CCH₂OH MW: 46.07 g/mol Pto. Ebullición: 78.3 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –117 °C Densidad: 0.7895 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 12 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003568 Núm. CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II IR: 01-2119457610-43 Índice Merck: 12,03806 |
Resultados test especificaciones
Pureza (V/V) | Min. 99,5 % |
Densidad (20/20) | 0,788 - 0,794 |
Agua | Max. 0,5 % |