Metanol 99.9% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
167830025 167835000
ACRO167830025EA 178 EUR
ACRO167830025 ACRO167835000
Metanol 99.9% para espectroscopia
Metanol
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64,7 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,791 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %