Metanol 99.9%, grado gradiente para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
325740025 325740010
ACRO325740025EA 98 EUR
ACRO325740025 ACRO325740010
Metanol 99.9%, grado gradiente para HPLC
Metanol
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,791 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
Additional info filtered through 0.2 u membrane filter
GC ≥99.9 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.001 A.U.